A8728
Anti-phospho-β-Arrestin (pSer412) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... Arrb2(216869)
rat ... LOC288930(288930)
Descrizione generale
Rabbit Anti-phospho-β-Arrestin (pSer412) antibody detects mouse and rat β-arrestin-1. The antibody is also expected to react with human and cow antigens due to the high degree of homology (77%).
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico