A8676
Alprenolol hydrochloride
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
1-(o-Allylphenoxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Stringa SMILE
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C15H23NO2.ClH/c1-4-7-13-8-5-6-9-15(13)18-11-14(17)10-16-12(2)3;/h4-6,8-9,12,14,16-17H,1,7,10-11H2,2-3H3;1H
RRCPAXJDDNWJBI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.