A8353
Anti-hABH3 antibody, Mouse monoclonal
clone hABH3-99, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Human AlkB Homologue 3, Monoclonal Anti-hABH3 antibody produced in mouse
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
hABH3-99, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33 kDa
Reattività contro le specie
rat, hamster, monkey, bovine, canine, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of 293T cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Monkey ... ALKBH3(715921)
human ... ALKBH3(221120)
mouse ... Alkbh3(69113)
rat ... Alkbh3(362169)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- Mouse Monoclonal Anti-hABH3 has been used in:
- western blot
- immunohistochemistry[1]
- immunoprecipitation
- indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Mouse Monoclonal Anti-hABH3 binds to human, monkey, bovine, dog, rat, hamster, and mouse hABH3. It does not recognize hABH1 or hABH2. The antibody epitope resides within amino acids 2-16 of human hABH3.
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?