Vai a
A7232
AP-18
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
4-(4-Chlorophenyl)-3-methylbut-3-en-2-oxime
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
168,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
623,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C/c1ccc(Cl)cc1)\C(C)=N\O
InChI
1S/C11H12ClNO/c1-8(9(2)13-14)7-10-3-5-11(12)6-4-10/h3-7,14H,1-2H3/b8-7+,13-9+
InChI key
MHTJEUOFLVQMCL-NJHPPEEMSA-N
Application
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker. AP-18 blocks the transient receptor potential ankyrin 1 receptors and can reduce chronic pain associated with arthritis. AP-18 reduces cinnamaldehyde-induced nociception in vivo and blocks cold- and mustard oil-induced activation of mouse TRPA1 but not capsaicin-induced activation. AP-18 reverses CFA-induced mechanical hyperalgesia in mice
Biochem/physiol Actions
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker.
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker. Transient receptor potential A1 (TRPA1) plays a central role for chemical sensing in the pain pathway. AP-18 is a novel TRPA1 channel blocker. It reduces cinnamaldehyde-induced nociception in vivo and blocks cold- and mustard oil-induced activation of mouse TRPA1 but not capsaicin-induced activation demonstrating selectivity vs. TRPV11. AP-18 reverses CFA-induced mechanical hyperalgesia in mice.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0345SML1782O3139
AP-18 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A7232
AP-18
A 887826 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0345
A 887826
CATPB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1782
CATPB
Oxamflatin ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
O3139
Oxamflatin
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: soluble 13 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)