Vai a
A6402
[Asn1, Val5]-Angiotensin II
≥97% (HPLC), angiotensin agonist, powder
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
42,50 €
36,12 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
152,00 €
129,20 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H70N14O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
1031.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
36,12 €
Prezzo di listino42,50 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
[Asn1, Val5]-Angiotensin II, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C49H70N14O11/c1-26(2)39(61-42(67)33(12-8-18-55-49(52)53)57-41(66)32(50)23-38(51)65)45(70)58-34(20-29-14-16-31(64)17-15-29)43(68)62-40(27(3)4)46(71)59-35(22-30-24-54-25-56-30)47(72)63-19-9-13-37(63)44(69)60-36(48(73)74)21-28-10-6-5-7-11-28/h5-7,10-11,14-17,24-27,32-37,39-40,64H,8-9,12-13,18-23,50H2,1-4H3,(H2,51,65)(H,54,56)(H,57,66)(H,58,70)(H,59,71)(H,60,69)(H,61,67)(H,62,68)(H,73,74)(H4,52,53,55)/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-/m0/s1
InChI key
JYPVVOOBQVVUQV-CGHBYZBKSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
General description
Angiotensin II is a renin-angiotensin system (RAS) effector molecule, which binds to angiotensin II type-1 (AT1R) and angiotensin II type-2 (AT2R) receptors. The gene is located on human chromosome 3q24. Angiotensin II is mainly expressed in vessel walls, lung and kidney.
Application
[Asn1, Val5]-Angiotensin II has been used:
  • to study the effects of ACTH, serotonin, Ang II, carbachol and elevated [K+] on catecholamine and serotonin release
  • to induce cyclophilin D (CypD)–dependent mitochondrial vascular superoxide (O2. - ) production in hypertension
  • to increase the homocysteine-induced ER stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1 (HERPUD1) protein level in HeLa cells
Biochem/physiol Actions
Synthetic angiotensin agonist that is involved in the regulation of blood pressure, water consumption, and hydromineral balance in fish.
Angiotensin II functions as a vasoconstrictor and controls cardiovascular function. It maintains water-sodium homeostasis, modulates cellular proliferation and vascular remodelling of renin-angiotensin system. Angiotensin II has inflammatory effects.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2900A9525A8846
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
Gene Information
human ... AGT(183)
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. 水やPBSには溶けますでしょうか。また溶解度はいかがでしょうか。
    1 risposta
    1. This product may be dissolved in water at 20 mg/ml and ethanol at 10 mg/ml. The solubility directly into PBS has not been evaluated.