Vai a
A2900
[Val5]-Angiotensin II acetate salt hydrate
≥95% (HPLC), angiotensin II type 1 receptor agonist, powder
Sinonimo/i:
Angiotensin II Acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
126,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
726,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H69N13O12 · xC2H4O2 · yH2O
Peso molecolare:
1032.15 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
[Val5]-Angiotensin II acetate salt hydrate, ≥95% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
acetate, 1.2-10.4%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2cnc[nH]2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C49H69N13O12.C2H4O2.H2O/c1-26(2)39(60-42(67)33(12-8-18-54-49(51)52)56-41(66)32(50)23-38(64)65)45(70)57-34(20-29-14-16-31(63)17-15-29)43(68)61-40(27(3)4)46(71)58-35(22-30-24-53-25-55-30)47(72)62-19-9-13-37(62)44(69)59-36(48(73)74)21-28-10-6-5-7-11-28;1-2(3)4;/h5-7,10-11,14-17,24-27,32-37,39-40,63H,8-9,12-13,18-23,50H2,1-4H3,(H,53,55)(H,56,66)(H,57,70)(H,58,71)(H,59,69)(H,60,67)(H,61,68)(H,64,65)(H,73,74)(H4,51,52,54);1H3,(H,3,4);1H2/t32-,33-,34-,35-,36-,37-,39-,40-;;/m0../s1
InChI key
INQPQDZJLFYCRH-AXOAQIBVSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
General description
[Val5]-Angiotensin II ([Val5]-ANG II) is an ANG II analog containing valine as the fifth amino acid in place of isoleucine in an ANG II octapeptide.
Application
[Val5]-Angiotensin II acetate salt hydrate has been used to induce:
  • renal damage in mice to study the role of human liver-type fatty acid-binding protein (hL-FABP)
  • vascular inflammation in mice to study the interaction of cytosolic copper chaperone antioxidant-1 (Atox1) with tumor necrosis factor (TNF)-receptor-associated factor 4 (TRAF4)
  • abdominal aortic aneurysm (AAA) in mice to study the role of vascular ATPase copper transporting α (ATP7α)
Biochem/physiol Actions
[Val5]-Angiotensin II acts as an agonist for the angiotensin II type 1 receptor (AT1 receptor).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A0230A091110385
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
acetate, 1.2-10.4%
composition
-
composition
-
composition
-
Gene Information
human ... AGTR1(185)
mouse ... AGTR1(11607)
rat ... AGTR1(24180)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)