PI have previously used this reagent. I have obtained similar results this time around.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 389,00 € 330,65 € |
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 513,00 € |
Informazioni su questo articolo
330,65 €
Prezzo di listino389,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥0.5 mg per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino
matrix spacer
1 atom
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Calmodulin-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography, calcium associated proteins, and specialty resins. Calmodulin-agarose has been used to suggest a coordinated regulation of processes in both mitochondria and chloroplasts by calcium signals. Calmodulin-agarose has also been used to study apoptosis in prostate cancer cells and to analyze the interaction of the influenza virus polymerase complex with human cell factors.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) calcium flux assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source bovine | biological source bovine heart | biological source bovine testis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form saline suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability suitable for chromatography | suitability - | suitability - | suitability - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?