A5783
Albumin, lactosyl bovine
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Albumin-N-1-(deoxylactitol)
About This Item
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Composizione
Protein, ~85% biuret
Grado di funzionalizzazione
10-20 mol disaccharide per mol albumin
Solubilità
H2O: soluble 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Albumin was used in a study to test the transfer mechanism of regulated blood-cerebrospinal fluid in immature rats.[3]
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)