Documenti fondamentali
A5181
Sigma-Aldrich
Anisotropine methyl bromide
Sinonimo/i:
8-Methyl-3-(2-propylpentanoyloxy)tropinium bromide
Scegli un formato
5 G
86,80 €
86,80 €
Prezzo di listino124,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
86,80 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H32BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
86,80 €
Prezzo di listino124,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
veterinary
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CCCC(CCC)C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]2(C)C
InChI
1S/C17H32NO2.BrH/c1-5-7-13(8-6-2)17(19)20-16-11-14-9-10-15(12-16)18(14,3)4;/h13-16H,5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15+,16+;
QSFKGMJOKUZAJM-CNKDKAJDSA-M
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Effectiveness of octatropine methylbromide (OMB) in the treatment of gastritis, duodenal ulcer and spastic colon--a double blind study].
W Tittor et al.
ZFA. Zeitschrift fur Allgemeinmedizin, 58(27), 1481-1484 (1982-09-30)
[Pediatric use of a drug, anticholinergic and muscle relaxant on the gastrointestinal tract].
P C Gamalero et al.
La Pediatria medica e chirurgica : Medical and surgical pediatrics, 4(1-2), 79-81 (1982-01-01)
Diazepam and octatropine-methyl-bromide interaction: protecting activity in experimental gastric-mucosal damage.
R Niada et al.
Pharmacological research communications, 12(4), 307-317 (1980-04-01)
G Dobrilla et al.
Scandinavian journal of gastroenterology. Supplement, 167, 65-67 (1989-01-01)
Forty outpatients with endoscopically confirmed duodenal ulcers were entered in a double blind trial. They were randomly allocated to octatropine-methyl-bromide and sulglycotide salt (GVP) or placebo. The results show that the combination of the two drugs is less efficacious than
[Preliminary clinical research on a new anti-ulcer drug].
E Mirelli et al.
La Clinica terapeutica, 89(4), 365-371 (1979-05-31)