Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 203,00 € |
250 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 442,00 € |
Informazioni su questo articolo
203,00 €
Risparmia Fino a 15%
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
powder
specific activity
50-100 U/mg
shelf life
2 yr
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli | description - | description ready-to-use solution, recombinant, expressed in E. coli |
| specific activity 50-100 U/mg | specific activity ≥1,000 U/mg | specific activity ≥10,000 U/mg | specific activity ≥1000 U/mg |
| grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade | grade Proteomics Grade |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form ready-to-use solution |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?