Vai a
A4980
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), film
Sinonimo/i:
o-Aminobenzoic acid-FRK(Dnp)P-OH, o-aminobenzoic acid-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH trifluoroacetate salt, Abz-Phe-Arg-Lys(DNP)-Pro-OH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
300,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H49N11O10 · xC2HF3O2
Peso molecolare:
831.87 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
film
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
color
yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Abz-FRK(Dnp)P-OH trifluoroacetate (TFA) is a substrate for the Angiotensin Converting Enzyme (ACE). Abz-FRK(Dnp)P-OH TFA has been used to study both the reduction of mortality of patients with sepsis and paracetamol-induced hypothermia.
Biochem/physiol Actions
Substrate for ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Internally quenched fluorogenic substrate for Real Time Fluorescent Assay.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5855A5730SML2948
Abz-LFK(Dnp)-OH ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A5855
Abz-LFK(Dnp)-OH
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥91% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
film
form
film
form
lyophilized powder
form
film or powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
yellow
color
yellow
color
-
color
white to dark beige
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)