Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 81,70 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 168,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 604,00 € |
Informazioni su questo articolo
81,70 €
biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay)
form
powder
composition
p-Toluenesulfonate content, 1.6-4.4 mol/mol
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O[H])[C@](N([H])[H])([H])C([H])([H])C([H])([H])[S@+](C([H])([H])[H])C([H])([H])[C@@]([C@](O[H])([H])[C@@]1([H])O[H])([H])O[C@]1([H])N2C3=C(N=C2[H])C(N([H])[H])=NC([H])=N3.O=S(C4=C([H])C([H])=C(C([H])([H])[H])C([H])=C4[H])([O-])=O
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;/m0./s1
InChI key
VHPOFDUCFKOUHV-XKGORWRGSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | description ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | description ≥75% | description crystalline |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility 1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
| assay ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | assay ≥80% (HPLC), ≥80% (spectrophotometric assay) | assay ≥75% | assay ≥98.0% (TLC), ≥98.0% (HPLC) |
| biological source synthetic (Organic) | biological source - | biological source synthetic (chemical) | biological source - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?