Vai a
A3013
Adenosine 2′(3′)-monophosphate mixed isomers
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
Yeast adenylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1270,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2070,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N5O7P
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
204-990-7
MDL number:
eCl@ss:
32160414
Assay:
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
1270,00 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H]3O.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]6OP(O)(O)=O
InChI
1S/2C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(17)7(4(1-16)21-10)22-23(18,19)20;11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(22-23(18,19)20)6(17)4(1-16)21-10/h2*2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t2*4-,6-,7-,10-/m11/s1
InChI key
UQRXDDDXDPEXNS-VQFZJOCSSA-N
General description
Adenosine 3′-monophosphate (3′-AMP) and Adenosine 2′-monophosphate (2′-AMP) are metabolites produced from hydrolysis of 2′,3′-cAMP by a family of metal-dependent phosphodiesterases. 2′-AMP and 3′-AMP inhibit proliferation of preglomerular vascular smooth muscle cells and glomerular mesangial cells via A2B receptors.
Application
Adenosine2′(3′)-monophosphate mixed isomers have been used as a standard to separate andquantify purines (adenine and guanine) and adenine ribonucleosidemonophosphates (2’-AMP and 3’-AMP) through isocratic high-performance liquidchromatography (HPLC). It has also been used to screen the multiplesugar-binding ATPase A (MsbA) transporter protein.
Other Notes
Do not confuse with adenosine 2′:3′-cyclic monophosphate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9396A9272M9131
description
-
description
from yeast
description
from yeast
description
≥98%
biological source
synthetic
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥45% (Adenosine-3′-monophosphate, HPLC), 10-55% ( Adenosine-2′-monophosphate, HPLC), ≥97% (Total Adenosine-3′-monophosphate; Adenosine-2′-monophosphate, HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)