Vai a
A2918
Azure A chloride
Dye content, ≥70%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
461,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14ClN3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.80
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-510-7
MDL number:
Colour Index Number:
52005
Beilstein/REAXYS Number:
3922287
461,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Azure A chloride, certified by the BSC, Dye content ≥70 %
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥70%
color
dark brown, green to very dark green
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 mg/mL
suitability
suitable for (Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=CC(SC(C2=N3)=CC(C=C2)=[N+](C)C)=C3C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6270861049
description
certified by the BSC, Dye content ≥70 %
description
Dye content ≥70 %
description
certified by the BSC, Dye content 70 %
suitability
suitable for (Certified for use in Lillie′s modified Nocht′s method for paraffin sections and the NCCLS method for blood smears.)
suitability
-
suitability
-
color
green to very dark green, dark brown
color
green to very dark green
color
blue to very dark blue, very dark green
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
composition
Dye content, ≥70%
composition
Dye content, ≥70%
composition
Dye content, 70%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azure A chloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)