A275
Monoclonal Anti-Na+/K+ ATPase (α1 Subunit) antibody produced in mouse
clone 9A-5, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9A-5, monoclonal
PM
antigen ~110 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, canine, avian
tecniche
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATP1A1(476)
rat ... Atp1a1(24211)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1