Documenti fondamentali
A2727
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Adhesin Amide Fragment 1025-1044
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
p1025
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C97H160N26O32
Peso molecolare:
2202.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.26
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Gln-Leu-Lys-Thr-Ala-Asp-Leu-Pro-Ala-Gly-Arg-Asp-Glu-Thr-Thr-Ser-Phe-Val-Leu-Val-NH2
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial peptide that has been shown to specifically inhibit binding of a cell surface adhesion of Streptococcus mutans, the main etiological agent of dental caries, to salivary receptors in vitro.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C G Kelly et al.
Nature biotechnology, 17(1), 42-47 (1999-01-27)
The earliest step in microbial infection is adherence by specific microbial adhesins to the mucosa of the oro-intestinal, nasorespiratory, or genitourinary tract. We inhibited binding of a cell surface adhesin of Streptococcus mutans to salivary receptors in vitro, as measured