Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 578,00 € |
2 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 974,00 € |
Informazioni su questo articolo
578,00 €
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥95%
form
film or powder
solubility
H2O: 10 mg/mL (Stable for at least 5 months if kept frozen and protected from light.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CN(CCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12)CCCNc3ccc(cc3[N+]([O-])=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C23H35N9O4S.C2H4O2/c1-31(12-4-10-25-17-9-8-16(29-30-24)14-19(17)32(35)36)13-5-11-26-21(33)7-3-2-6-20-22-18(15-37-20)27-23(34)28-22;1-2(3)4/h8-9,14,18,20,22,25H,2-7,10-13,15H2,1H3,(H,26,33)(H2,27,28,34);1H3,(H,3,4)/t18-,20-,22-;/m0./s1
InChI key
FFBLNTOMOSLSQM-AYEYRVMASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥95% | assay ≥90% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| solubility H2O: 10 mg/mL (Stable for at least 5 months if kept frozen and protected from light.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| form film or powder | form solid | form solution | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?