A172
1-Aminocyclobutane-cis-1,3-dicarboxylic acid
Sinonimo/i:
1-Amino-cis-1,3-cyclobutanedicarboxylic acid, cis-ACDA
About This Item
Solubilità
0.1 M NaOH: 12 mg/mL
0.1 M HCl: 14 mg/mL
H2O: 5.2 mg/mL
methanol: insoluble
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)