A158
Arcaine sulfate salt
Sinonimo/i:
1,4-Diguanidinobutane sulfate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H16N6 · H2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
270.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
RWTGFMPOODRXIM-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the