Vai a
A138
Aminobenztropine
solid
Sinonimo/i:
3-(2′-Aminobenzhydryloxy)tropane, ABT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
183,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H26N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
183,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
color
white
solubility
0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: insoluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
SMILES string
CN1C2CCC1CC(C2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4N
InChI
1S/C21H26N2O/c1-23-16-11-12-17(23)14-18(13-16)24-21(15-7-3-2-4-8-15)19-9-5-6-10-20(19)22/h2-10,16-18,21H,11-14,22H2,1H3
InChI key
KZFDKINRISJFCO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High affinity muscarinic ligand that has been used for affinity purification of muscarinic cholinergic receptors.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A143T4182D122
Aminobenztropine solid
Sigma-Aldrich
A138
Aminobenztropine
Domperidone powder, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D122
Domperidone
description
solid
description
powder
description
≥98%
description
powder, ≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
DMSO: soluble, 0.1 M NaOH: insoluble, methanol: soluble, 0.1 M HCl: soluble
solubility
0.1 M HCl: soluble
solubility
ethanol: soluble 10 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, methylene chloride: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble, DMSO:methanol (1:1): soluble 10 mg/mL, clear, colorless, 0.1 M HCl: soluble <0.4 mg/mL, 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
solubility
0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble, 0.1 M HCl: soluble, DMSO: >10 mg/mL
color
white
color
white to beige
color
-
color
white
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), KCNH2(3757)
rat ... Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr3a(79246)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)