Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 191,00 € 162,35 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 679,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.38
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
162,35 €
Prezzo di listino191,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Acetyl-Lys-D-Ala-D-Ala, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCCCN)NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H26N4O5/c1-8(12(20)17-9(2)14(22)23)16-13(21)11(18-10(3)19)6-4-5-7-15/h8-9,11H,4-7,15H2,1-3H3,(H,16,21)(H,17,20)(H,18,19)(H,22,23)
InChI key
GMSXMADYKTYBCP-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for carboxypeptidase G and DD from Streptomyces albus.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 50 mg | solubility water: 1 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?