Merck
A3133
Nα-Acetyl-L-arginine
≥98% (TLC), suitable for deacetylase assays
Sinonimo/i:
N2-acetyl-L-alanine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.24
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
205-846-6
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nα-Acetyl-L-arginine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
deacetylase assay: suitable
color
colorless to white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(NCCC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O)=N
InChI
1S/C8H16N4O3/c1-5(13)12-6(7(14)15)3-2-4-11-8(9)10/h6H,2-4H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)(H4,9,10,11)/t6-/m0/s1
InChI key
SNEIUMQYRCDYCH-LURJTMIESA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)