Vai a
A0542
Amprolium hydrochloride
Sinonimo/i:
1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H19N4Cl · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.24
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-307-5
Beilstein/REAXYS Number:
4118699
MDL number:
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
cationic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
mol wt
315.24 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
SMILES string
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
31592C7477A6969
L-Cisteina anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C7477
L-Cisteina
L-arginina not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A6969
L-arginina
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
description
cationic
description
cationic
description
-
description
-
mol wt
315.24 g/mol
mol wt
315.24 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amprolium hydrochloride
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)