Documenti fondamentali
A0472
Sigma-Aldrich
Acetyl-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
E76
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C97H139N27O29S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
2211.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
PM
~_2.2 kDa
Solubilità
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Edn1(24323)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
Azioni biochim/fisiol
Potent inhibitor of coagulation factor VIIIa
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)