Documenti fondamentali
9482222
Sigma-Aldrich
HAY, BD human cell line
IHW Number: 9123
Scegli un formato
50 μG
147,00 €
100 μG
326,00 €
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
147,00 €
100 μG
326,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.81
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human blood
Livello qualitativo
Stato
liquid
Etnia
Australian Aborigine
Genere
male
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Consanguineous: No
Homozygous: No
Descrizione della linea cellulare
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Terreno di coltura
RPMI 1640 (R0883) + 2mM Glutamine (G7513) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Altre note
Cultures from HPA Culture Collections and supplied by Sigma are for research purposes only. Enquiries regarding the commercial use of a cell line are referred to the depositor of the cell line. Some cell lines have additional special release conditions such as the requirement for a material transfer agreement to be completed by the potential recipient prior to the supply of the cell line. Please view the Terms & Conditions of Supply for more information.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)