Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H56O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
696.91
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-764-2
Beilstein/REAXYS Number:
6034843
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.0% (HPCE)
form
powder
solubility
ethanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)CCCCCCCCCCC)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C44H56O7/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-25-41(45)48-33-27-29-37-39(31-33)50-40-32-34(49-42(46)26-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)28-30-38(40)44(37)36-24-22-21-23-35(36)43(47)51-44/h21-24,27-32H,3-20,25-26H2,1-2H3
InChI key
MYTRGBGGRICZGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescein dilaurate is suitable as fluorogenic substrate for esterases/lipases and used in the pancreolauryl test for chronic pancreatitis.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?