92521
L-Threonic acid lithium salt
≥98.5% (TLC)
Sinonimo/i:
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxybutyric acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.5% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O5/c5-1-2(6)3(7)4(8)9/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9)/t2-,3+/m0/s1
JPIJQSOTBSSVTP-STHAYSLISA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 3