Vai a
88635
5-Thio-D-glucose
≥98.0% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
942,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.22
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-798-8
Beilstein/REAXYS Number:
1865193
MDL number:
942,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 220.0±5.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
color
white to off-white
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
Application
5-Thio-D-glucose (Glc-5S), a thiosugar hexokinase inhibitor, is used to control/reduce the rate of glycolysis in vivo.
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive inhibitor of the cellular transport of D-glucose and of D-glucose mediated insulin release.[1][2] Inhibitor of spermatogenesis.[3]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G08861655538153
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
mp
135-138 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
optical activity
[α]/D 220.0±5.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
optical activity
[α]/D 24.00 to 30.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
optical activity
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
optical activity
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)