88417
MTT Formazan
MTT reduction end product, powder
Sinonimo/i:
Thiazolyl blue formazan
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MTT Formazan, MTT reduction end product
Forma fisica
powder
Solubilità
chloroform: 10 mg/mL, clear, dark violet
Stringa SMILE
Cc1nc(\N=N\C(=N\Nc2ccccc2)c3ccccc3)sc1C
InChI
1S/C18H17N5S/c1-13-14(2)24-18(19-13)23-22-17(15-9-5-3-6-10-15)21-20-16-11-7-4-8-12-16/h3-12,20H,1-2H3/b21-17+,23-22+
GIFKVQOPAJDJLO-SZVLODPRSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3