Vai a
87528
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide
≥97.0% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
461,00 €
391,85 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H43N9O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
697.74
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
391,85 €
Prezzo di listino461,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Nα-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-glycyl-L-arginine-4-nitroanilide, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35)/t19-,23-,24-,27-/m0/s1
InChI key
ZYECEUZMVSGTMR-LBDWYMBGSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B7313SML3198B4272
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)