Merck
854C
Citrate Concentrated Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Citrate solutions are suitable for use in absence of microbial growth.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
1.5 M
pH
2.9-3.1 (25 °C)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
pH approx. 3.0 when diluted 1:50. For the preparation of a 60% citrate buffered acetone solution used as a fixative for blood smears.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)