Documenti fondamentali
81893
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.07M – 1.4 M Sodium formate – Glycerol 30% (v/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 34/Kit No 75403
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
solution
pH
4.6±0.2 ( in neat)
Densità
1.14 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)