Vai a
806552
Tampone fosfato salino
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
PBS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
40,60 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
40,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
pH
7.4
General description
Phosphate-buffered saline (PBS) is a buffer solution used in biological research. It is a water-based salt solution containing sodium phosphate, sodium chloride and, in some formulations, it contains potassium chloride and potassium phosphate. The osmolality and ion concentrations of the solutions match those of the human body (isotonic) and are non-toxic to most cells.
Application
Phosphate-buffered saline has been used:
  • as a reagent in the isolation of human endometrial stem cell/stromal cells (hEnSCs) from the endometrium or menstrual blood
  • has also been used to wash cells during immunofluorescence staining
  • as a solvent for the glucose administered orally in the Glucose Tolerance Tests (GTTs)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4474P2272P4244
Tampone fosfato salino pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
SAFC
806552
Tampone fosfato salino
description
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
pH 7.4, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
pH 7.2, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
pH
7.4
pH
7.4
pH
7.2
pH
7.2 (25 °C)
impurities
Endotoxin, tested
impurities
Endotoxin, tested
impurities
Endotoxin, tested
impurities
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)