Documenti
74613
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate 0.16M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.08M – 2-Propanol 24% (v/v) – Glycerol 20% (v/v) solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 19/Kit No 75403
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
Forma fisica
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.03 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup