74155
Nonactin
from Streptomyces sp., ≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Ammonium ionophore
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces sp.
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Stato
powder
Colore
white to faint yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)