Vai a
74137
D-chiro-Inositol
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
D-(+)-chiro-Inositol, 1,2,4/3,5,6-Hexahydroxycyclohexane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,80 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
158,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
563,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
211-394-0
MDL number:
62,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 64.0±3.0°, c = 1 in H2O
color
white
mp
230 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4-,5+,6+/m0/s1
InChI key
CDAISMWEOUEBRE-LKPKBOIGSA-N
Application
  • D-chiro-inositol in clinical practice: An extensive review by The Experts Group on Inositol in Basic and Clinical Research presents D-chiro-inositol as a valuable substance in managing conditions like polycystic ovary syndrome, highlighting its clinical applications and potential benefits in metabolic syndrome management (Dinicola et al., 2024).
  • D-chiro-inositol enhancing longevity and antioxidant capacity: A study demonstrates that D-chiro-inositol boosts antioxidant capacity and extends lifespan in Caenorhabditis elegans through the activation of Nrf-2/SKN-1 and FOXO/DAF-16 pathways, suggesting its potential for optimizing dosage in age-related health interventions (Shi et al., 2023).
Biochem/physiol Actions
Important second messenger in insulin signal transduction.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1105450468045
D-(+)-chiro-Inositol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1105450
D-(+)-chiro-Inositol
description
≥98.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
95%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
mp
230 °C (lit.)
mp
230 °C (lit.)
mp
230 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is this fit for human consumption?
    1 risposta
    1. Our products are not for human use; they are labeled for research purposes only. Please see our terms and conditions. https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/legal/terms-and-conditions#3