Vai a
73063
Alanine Dehydrogenase, recombinant
recombinant, expressed in E. coli, ≥15 U/mg
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
137,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
509,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-847-9
MDL number:
Numero CE:
Specific activity:
≥15 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
137,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
crystals, powder
specific activity
≥15 U/mg
storage temp.
−20°C
Application
Alanine dehydrogenase (ald) is an oxidoreductase that is involved in taurin/hypotaurine metabolism and CO2 fixation. It is used in various enzyme assays and in kinetic studies .
Biochem/physiol Actions
Alanine dehydrogenase catalyzes the reversible reductive amination of pyruvate using NADH as an oxidation/reduction cofactor .
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which converts 1 μmol L-alanine per minute at pH 10.0 and 30°C (NAD as cofactor).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5974774931
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥15 U/mg
description
≥90 U/mg
description
≥10.0 U/mg
specific activity
≥15 U/mg
specific activity
≥90 U/mg
specific activity
≥10.0 U/mg
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
powder, crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)