Vai a
74931
Alcohol Dehydrogenase
≥10.0 U/mg
Sinonimo/i:
ADH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
32,80 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
117,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.77
Numero CE:
MDL number:
Specific activity:
≥10.0 U/mg
32,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
specific activity
≥10.0 U/mg
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol 3-Nonanone per minute at pH 7.0 and 37°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A7011A3263SAB1405432
specific activity
≥10.0 U/mg
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
≥300 units/mg protein
specific activity
-
form
powder
form
lyophilized powder (contains buffer salts)
form
powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What's the molecular weight of this enzyme?
    1 risposta
    1. Unfortunately, the molecular weight of this product has not been tested. Other Alcohol Dehydrogenase products, as well as various literature sources, indicate a molecular weight range of 141 kDa - 150 kDa.
      Utile?
  2. Hi! What organism is this enzyme from?
    1 risposta
    1. This product is a recombinant enzyme produced in e. coli. The originating species is bacterial, however the specific identity is considered proprietary.