Documenti
72872
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride 0.18 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – 2-Propanol 27% (w/v) – Glycerol 10% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 12/Kit No 75403
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Forma fisica
liquid
pH
7.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.02 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C