Vai a
71790
Sodium nucleinate
Sinonimo/i:
Ribonucleic acid sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
360,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
loss
~5% loss on drying, 20 °C (HV)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to turbid, brown-yellow (hot)
storage temp.
2-8°C
General description
Sodium nucleinate is a derivative of tetrahydrophthalazine.
Application
<ul>
<li><strong>Tetrahydrophthalazine derivative &quot;sodium nucleinate&quot; exert its anti-inflammatory effects through inhibition of oxidative burst in human monocytes:</strong> Describes the anti-inflammatory capabilities of Sodium nucleinate, particularly its ability to inhibit oxidative burst in human monocytes, suggesting its use in anti-inflammatory therapies (Jukic et al., 2012).</li>
<li><strong>A tetrahydrophthalazine derivative ′sodium nucleinate′ exerts a potent suppressive effect upon LPS-stimulated mononuclear cells in vitro and in vivo:</strong> Outlines the suppressive effects of Sodium nucleinate on LPS-stimulated mononuclear cells, underlining its potential utility in controlling inflammatory responses (Jukic et al., 2011).</li>
</ul>
Biochem/physiol Actions
Sodium nucleinate (SN) serves as an immunomodulatory substance, that possess anti-inflammatory effects.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P225611715132101
Sodium pyruvate ReagentPlus&#174;, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
P2256
Sodium pyruvate
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear to turbid, brown-yellow (hot)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
hot water: soluble 0.2 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
loss
~5% loss on drying, 20 °C (HV)
loss
≤0.5% loss on drying
loss
-
loss
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)