Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 611,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11O4P · xNH3
Peso molecolare:
166.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥93.0% (TLC)
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥93.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\COP(O)(O)=O
InChI
1S/C5H11O4P.H3N/c1-5(2)3-4-9-10(6,7)8;/h3H,4H2,1-2H3,(H2,6,7,8);1H3
InChI key
FLEGYDAACQHRAY-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma, gamma-dimethylallyl phosphate may be useful in studies of the archaeal isopentenyl phosphate kinases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥93.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?