Vai a
16030
Brilliant Cresyl blue solution
suitable for microscopy, mixture of toluidine blue and waterblue
Sinonimo/i:
Cresyl blue
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
100,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
225-203-3
Beilstein/REAXYS Number:
6035110
100,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Brilliant Cresyl blue, suitable for microscopy, mixture of toluidine blue and waterblue
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥1000 at 630-640 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Analysis Note
λmax. ∼635 nm, E(1%,1 cm) ∼1000-1300 (50% Ethanol)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B53886915295290
Methyl Blue suitable for microscopy
Sigma-Aldrich
95290
Methyl Blue
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
solubility
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ‘Brilliant Cresyl blue′
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)