Vai a
68616
Atto 594 Protein-Markierungs-Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
903,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Storage temp.:
−20°C
903,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
This kit contains sufficient amounts of reactive dye, buffers and protein purification sets for performing five labeling reactions (1 mg protein each) and for the subsequent purification of the labeled protein.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
511463837111418165001
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
sufficient for 5 labeling reactions, kit of 1 (5 components), suitable for immunoblotting, suitable for ELISA
fluorescence
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
fluorescence
λex 544 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
fluorescence
λex 488 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
fluorescence
-
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
Roche
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)