Vai a
63124
ε-Carotene
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(6R,6′R)-ε,ε-Carotene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
738,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H56
Numero CAS:
Peso molecolare:
536.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
solid
Assay:
≥95.0% (HPLC)
738,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
UV absorption
λ: 440 nm±5 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-28,37-38H,15-16,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-,38-/m0/s1
InChI key
QABFXOMOOYWZLZ-GDBZIMIPSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
547645244472994
ε-Carotene ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
63124
ε-Carotene
Neoxanthin ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
54764
Neoxanthin
Violaxanthin ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
52444
Violaxanthin
Neoxanthin analytical standard
Supelco
72994
Neoxanthin
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥90% (HPLC)
description
≥90.0% (HPLC)
description
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UV absorption
λ: 440 nm±5 nm Amax
UV absorption
λ: 435-439 nm Amax
UV absorption
λ: 438-442 nm Amax
UV absorption
-
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
λ
in ethanol
λ
in ethanol
λ
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)