Documenti fondamentali
62225
Sigma-Aldrich
2-Linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Sinonimo/i:
3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-linoleoyl-1-palmitoyl, L-α-Phosphatidylethanolamine, β-linoleoyl-γ-palmitoyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H74NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
715.98
Beilstein:
2033925
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Stato
liquid
Gruppo funzionale
phospholipid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C39H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h11,13,17-18,37H,3-10,12,14-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b13-11+,18-17+/t37-/m0/s1
HBZNVZIRJWODIB-KPMVPPRFSA-N
Applicazioni
2-Linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine is the substrate for human group V phospholipase A2 [1]. In addition, 2-Linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine provides an in vitro model for studying and a diagnosis tool for diagnosis of oxidative stress [2].
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M Rosário M Domingues et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(6), 588-601 (2009-03-12)
Phosphatidylethanolamines are a major class of phospholipids found in cellular membranes. Identification of the alterations in these phospholipids, induced by free radicals, could provide new tools for in vivo diagnosis of oxidative stress. In this study, 1-palmitoyl-2-linoleoyl-phosphatidylethanolamine oxidation products, induced
Lucas G Sosa Alderete et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 151, 411-420 (2020-04-14)
Glycerophospholipids (GPLs) from cell membranes (CM) are a proper source for the synthesis of lipid messengers able to activate signal pathways that will define the plant survival under changing and stressful environmental conditions. Little is known about how GPLs metabolism
Md Abdullah Al Sazzad et al.
Biophysical journal, 117(1), 36-45 (2019-05-28)
Ceramide-1-phosphate is a minor sphingolipid with important functions in cell signaling. In this study, we examined the propensity of palmitoyl ceramide-1-phosphate (Cer-1P) to segregate laterally into ordered domains in different bilayer compositions at 23 and 37°C and compared this with
Y Chen et al.
Biochimica et biophysica acta, 1394(1), 57-64 (1998-10-10)
Group V phospholipase A2 (GV-PLA2) has been shown to be involved in signal transduction and inflammatory processes in cellular studies, but the physical and biochemical properties of this important enzyme have been unclear. We report the over-expression and characterization of
Zhixu Ni et al.
Scientific reports, 7(1), 15138-15138 (2017-11-11)
Oxidized phospholipids (oxPLs) have been recently recognized as important mediators of various and often controversial cellular functions and stress responses. Due to the low concentrations in vivo, oxPL detection is mostly performed by targeted mass spectrometry. Although significantly improving the sensitivity