Documenti fondamentali
60498
Sigma-Aldrich
Trimorpholinophosphine oxide
99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Phosphoric acid trimorpholide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H24N3O4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.31
Beilstein:
280155
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
99% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
188-192 °C
Stringa SMILE
O=P(N1CCOCC1)(N2CCOCC2)N3CCOCC3
InChI
1S/C12H24N3O4P/c16-20(13-1-7-17-8-2-13,14-3-9-18-10-4-14)15-5-11-19-12-6-15/h1-12H2
WXMQHPKQCPCDQO-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)