Documenti fondamentali
53657
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21BrClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C17H21BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15(21)22-14-11-20-13-10-9-12(18)17(19)16(13)14/h9-11,20H,2-8H2,1H3
WLSCZNTXZOTUFQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
suitable as substrate for lipase
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3