Documenti
51972
Supelco
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 1 μm
Sinonimo/i:
Latex beads from PS, dark blue
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Forma fisica
suspension (aqueous)
Crosslinking
0 % cross-linked
Concentrazione
5% (solids)
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5