51448C
Terreno Eagle modificato di Dulbecco/miscela nutritiva Ham F-12
suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
DME/F-12, miscela 1:1
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
for research or for further manufacturing use
with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 55 mg/L sodium pyruvate
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
Componenti
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: 0.055 g/L
glucose: 3.15 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1