50661
D-Tagatose 6-phosphate lithium salt
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
D-Tagatofuranose 6-phosphate lithium salt
Scegli un formato
577,50 €
Prezzo di listino825,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
577,50 €
Prezzo di listino825,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (TLC)
Attività ottica
[α]/D 14.5±2.5°, c = 0.1 in H2O
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)